Learn More
Merck Membranas hidrófobas con borde
Para pruebas de esterilidad y microbiológicas de antibióticos y fármacos bacteriostáticos, así como para operaciones de maquinaria de llenado
377.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material (membrana) | MCE |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Hidrofobicidad | Borde hidrófobo |
Tipo | Membrana hidrófoba con borde |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tipo de superficie | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Tipo de superficie | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10629693
|
Merck
HAEP04700 |
No estéril | Plano | A granel (100 filtros) |
377.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Las membranas con borde hidrófobo son filtros estándar tipo MF con bordes. El borde no humectante evita la intrusión del fármaco debajo del borde de sellado del soporte
Especificaciones
Blanco | |
0,45 μm | |
Membrana hidrófoba con borde | |
4,7 cm |
MCE | |
Borde hidrófobo | |
1,85 in | |
4,7 cm |