Learn More
Merck Separador de malla tejido, Dacron, 124 mm
Los espaciadores de malla tejida se colocan entre los filtros de filtración en serie para evitar que el filtro de la rejilla descendente «ciegue» los poros del filtro ascendente. Aumentan el caudal y el rendimiento.
Marca: Merck AP3212450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las almohadillas de soporte de celulosa se utilizan para reforzar los filtros de los monitores Millipore para el análisis de contaminación. Cuando están saturados con medio de crecimiento, también se pueden utilizar para cultivar microorganismos en membranas. Para aumentar el caudal y el rendimiento, nuestros separadores de malla tejidos se pueden colocar entre los filtros en una filtración en serie para evitar que el filtro de criba de salida in.cegue in. Los poros del filtro de entrada. Características y ventajas •Evite daños en la membrana durante condiciones de alta presión o flujo rápido •Los separadores permiten combinar varias etapas de filtración en un solo paso de proceso, lo cual ahorra tiempo Aplicaciones: Monitorización del aire, monitorización ambiental, monitorización de la contaminación por aerosoles
Especificaciones
Blanco | |
Dacron | |
AP32 | |
50Pack | |
Separador de malla de filamento Dacron tejido | |
4,88 in | |
12,4 cm |
Filtro de red | |
Entre los filtros en la filtración en serie para evitar que el filtro de criba de salida ciegue los poros del filtro de entrada y para aumentar el caudal y el rendimiento | |
Hidrófilo | |
Plano | |
Hidrófilo | |
12,4 cm |
Título del producto
Merck Separador de malla tejido, Dacron, 124 mm > Diámetro: 124 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido