Learn More
Elma™ Elmasonic Select
Powerful and individual - these are the Ultrasonic Water Baths of the Elmasonic Select series. Equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic modes, the possibility to save up to 4 cleaning programs, Elmasonic Select devices are versatile.
665.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Temporizador Adjustable between 1 minute and 6 hours
Pantalla Digital
Intervalo de temperatura (métrico) De 40 °C a 60 °C
Garantía 2-years from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Modelo Capacidad (métrico) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Capacidad (métrico) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
17594516
Ver documentos
Elma™
1106989-121
30 2.7 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17574516
Ver documentos
Elma™
1106668-121
40 3.9 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17504526
Ver documentos
Elma™
1106990-121
60 5.9 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17584516
Ver documentos
Elma™
1106853-121
80 9.3 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17514526
Ver documentos
Elma™
1106991-121
100 9.5 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17524526
Ver documentos
Elma™
1106992-121
120 12.9 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17534526
Ver documentos
Elma™
1106993-121
150 14.6 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17544526
Ver documentos
Elma™
1106994-121
180 17.8 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17554526
Ver documentos
Elma™
1106995-121
300 27.5 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17584526
Ver documentos
Elma™
1108777-121
500 49.7 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17504536
Ver documentos
Elma™
1109445-121
500 49.7 L Noise Protection Cover Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17594526
Ver documentos
Elma™
1108778-121
900 89.0 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17514536
Ver documentos
Elma™
1109446-121
900 89.0 L Noise Protection Cover Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2,5/+5,5 kHz)
  • 5 ultrasonic modes for need-based sound field distribution in the ultrasonic
    • Eco-Mode: Gentle cleaning with quieter operation by running the sweep-mode at a slightly lower intensity
    • Sweep-Mode: Even cleaning through even sound field distribution in the ultrasonic bath
    • Pulse-Mode: Removal of even stubborn contamination through pulsating sound field distribution
    • Dynamic-Mode: Combination of the ultrasonic modes sweep and pulse in order to increase the cleaning performance
    • Degas-Mode: Quick degassing of the cleaning liquid and for special applications in the laboratory
  • 4 memory locations for cleaning programs, available via quick selection
  • Autostart function for temperature-controlled start of cleaning
  • Adjustable limit temperature from 40°C to 60°C (can be switched to °F)
  • Digital control unit with wipeable membrane keyboard and easy-to-read display for displaying all operating states
  • Optical and acoustic feedback, e.g. at the end of cleaning or when the limit temperature is reached
  • Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 6 hours
  • Electronic temperature control adjustable in steps of 5°C from 25°C to 80°C (can be switched to °F; temperature tolerance -5/+8°C)
  • Setup menu for individual adjustment of the device functions
  • Dry run protection (except for Elmasonic Select 500 and 900)
  • Automatic safety shutdown after 8 hours
  • Splash-proof case and cleaning tank made of stainless steel
  • Shut-off valve on the side for emptying the cleaning tank via the outlet on the rear of the device (only for Elmasonic Select 60 to 300)
  • Shut-off valve and outlet on the side of the device for emptying the cleaning tank (only for Elmasonic Select 500 and 900)
  • 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Digital
2-years from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date
Adjustable between 1 minute and 6 hours
De 40 °C a 60 °C
Eco-Mode, Sweep-Mode, Pulse-Mode, Dynamic-Mode, Degas-Mode
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Elma™ Elmasonic Select