missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ELF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA540412
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peptide sequence: TSPDSHEPMK KKKVGRKPKT QQSPISNGSP ELGIKKKPRE GKGNTTYLWE Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
ELF2 Polyclonal antibody specifically detects ELF2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
ELF2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ELF2 | |
2610036A20Rik; A230104O07Rik; AW111824; BB183398; E74 like ETS transcription factor 2; E74-like factor 2; E74-like factor 2 (ets domain transcription factor); E74-like factor 2 (ets domain transcription factor) isoform 1; E74-like factor 2 (ets domain transcription factor) isoform 2; elf2; ets domain transcription factor; ets family transcription factor ELF2A2; ets family transcription factor ELF2C; ETS-related transcription factor Elf-2; EU32; NERF; NERF-1A; NERF-1a,b; NERF-1B; NERF-2; new Ets-related factor | |
Rabbit | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
1998, 69257 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
Q15723, Q9JHC9 | |
ELF2 | |
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ELF2 | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
ELF2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido