Learn More
Cole-Parmer™ Agitador magnético ultrafino elements™ con temporizador
Agitador con diseño ultrafino para ahorrar un valioso espacio.
Marca: Cole-Parmer™ 84003-71
171.26 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
De 20 a 1500 rpm | |
Poliéster | |
3 W | |
10 cm | |
50/60 Hz | |
Digital | |
Agitador magnético digital | |
0,37 kg |
1 | |
100/240 V | |
4 in | |
18 x 11 x 1,2 cm | |
Cable de alimentación, temporizador y adaptador de CA | |
Hasta 9 h | |
0,82 lb |
Título del producto
Cole-Parmer™ Agitador magnético ultrafino elements™ con temporizador > Capacidad:1 L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido