Learn More
JULABO™ Derivación de fluidos controlada electrónicamente
Con válvula de motor paso a paso de alta resolución. Intervalo de temperatura ajustable de ambiente de -92 a +250 °C El bypass se puede utilizar con JULABO™ Thermal HL30, HL60, HL90, Fluorinert™ y mezclas de agua-glicol, adecuado para modelos PRESTO™.
Marca:  JULABO™ 8980780
Código de producto. 15970247
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura de trabajo: -92 a +250 °C
  • Instrumento de control: válvula de motor paso a paso de alta resolución
  • Fluidos adecuados: THERMAL HL30/HL60/HL80, Fluorinert™, agua-glicol
  • Intervalo de control de flujo: 0,2 a 100 lpm
  • Conectores de fluido: M30 x 1,5 macho
  • Fuente de alimentación: a través de PRESTO (24 VCC/0,5 A)
  • Entrada de control: Conector CAN para conectar a PRESTO (cable de control digital de 2,5 m incluido)
  • Diseño de la carcasa: independiente con asas, acero inoxidable
  • Dimensiones An x P x Al (mm): 192 x 309 x 520
  • Peso (kg): 13,7
Especificaciones
Especificaciones
De -92 °C a +250 °C
13,7 kg
0,5 A
192 x 309 x 520 mm
Derivación de fluido
Modelos Julabo™ PRESTO™
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
JULABO™ Derivación de fluidos controlada electrónicamente > Amperaje: 0,5 A