Learn More
Thermo Scientific™ Elastase Substrate IV, Colorimetric
For cellular and molecular biology applications
48.52€ - 79.46€
Especificaciones
Color | Blanco a blanquecino |
---|---|
Formulario | Liofilizado |
Tipo de sustrato | Sustrato Elastase |
Peso molecular | 562,60 |
Requisitos de almacenamiento | De -30° a -10 °C |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Blanco a blanquecino | |
Sustrato Elastase | |
De -30° a -10 °C |
Liofilizado | |
562,60 |
For Research Use Only