Learn More
Solución de sal disódica de EDTA, volumétrica, EDTA-Na2 0,05 M, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15603530
Solución de sal disódica de EDTA, volumétrica, EDTA-Na2 0,05 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122139 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
Código de producto. 15603530
Marca: Honeywell-Fluka 318892500ML
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Volumétrica, 0,05 M de EDTA-Na2
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-33-3
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 336.21
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.21g/mol
Densidad 1.01g/mL at 25°C
Título del producto
Solución de sal disódica de EDTA, volumétrica, EDTA-Na2 0,05 M, Honeywell Fluka™ >