Learn More
Solución de sal disódica de EDTA, volumétrica, EDTA-Na2 0,05 M, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | EDTA disodium salt solution |
Nombre de nota | Volumetric, 0.05 M EDTA-Na2 |
% mín. CAS | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
% máx. CAS | ≤100.0000%, <5.0000% |
Cantidad | 2.5 L |
Fórmula lineal | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
Beilstein | 3822669 |
Nombre IUPAC | disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.24 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05 M EDTA-Na2 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Título del producto
Solución de sal disódica de EDTA, volumétrica, EDTA-Na2 0,05 M, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido