Learn More
EDTA Dina Salt 0,005 M para uso en laboratorio y TH Titulations, Chem Lab
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 LT
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| CAS | 6381-92-6 |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Punto de fusión | 0°C |
| Concentración | 0.005 M |
| Densidad | 1 g/mL |
| Peso molecular (g/mol) | 372.24 |
| Envase | Polietileno |
| Trazabilidad según el NIST | Reference standards acc. NIST SRM 915b |
| Cantidad | 5 L |
| Mostrar más |