Learn More
Labcon Puntas de pipeta de longitud extendida de 1250 μl EclipseTM FlexTopTM con puntas UltraFineTM
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
En envase individual
Gradilla
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 480
paquete de 576
Descripción
- Punta de pipeta
- Longitud extendida Eclipse™ FlexTop™
- Se adapta a las micropipetas de 1000 μl y 1250 μl más populares
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1250 μl |
filtradas por | Sin filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 3,50 in |
Longitud (métrico) | 88,9 mm |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
Mostrar más |
Título del producto
Labcon Puntas de pipeta de longitud extendida de 1250 μl EclipseTM FlexTopTM con puntas UltraFineTM >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido