Learn More
ECE2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno ECE2
Concentración 0.27 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16814584
Ver documentos
Proteintech
15418-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16804584
Ver documentos
Proteintech
15418-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
Converts big endothelin-1 to endothelin-1. Also involved in the processing of various neuroendocrine peptides, including neurotensin, angiotensin I, substance P, proenkephalin-derived peptides, and prodynorphin-derived peptides. May limit beta-amyloid peptide accumulation in brain. May also have methyltransferase activity.
Especificaciones
Especificaciones
ECE2
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O60344, Q80Z60
107522, 408243, 9718
ECE2 Fusion Protein Ag7706
Primary
-20°C
ECE2
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ECE2, endothelin converting enzyme 2, KIAA0604
Ece2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Documentos
Product Certifications
Título del producto
ECE2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech