Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septos de silicio con tecnología EC
Diseñados para ofrecer una larga vida útil y un orificio de inyección de baja adherencia.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 041912
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Combinan una vida de inyección larga, un nivel de sangrado reducido y un orificio de inyección de baja adherencia
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
EC | |
11 mm | |
50/paq. |
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Septos de silicio con tecnología EC > Diám.: 11 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido