Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC analítica EC
Código de producto. 10002951 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Fase estacionaria:
α-ciclodextrina permetilada
BSA-7
β-Ciclodextrina permetilada
β-ciclodextrina
γ-ciclodextrina permetilada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10002951
Marca: Macherey-Nagel™ 720046.40
Solo quedan null
Especificaciones
Química de columna BSA
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 0,7 mL/min
Para utilizar con Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Tampón de fosfato de 50 mmol/l/l + 1 % de 1-propanol
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 7 μm
pH Desde 5 hasta 8
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 40 °C
Tipo USP L75
Fase estacionaria BSA-7
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase HIC, selectividad polar, selectividad estérica
Tipo Columna de análisis para EC