Learn More
Elma™ Limpiador EC 35
Este limpiador altamente eficaz con oxígeno activo elimina fácilmente contaminantes orgánicos, depósitos y residuos de alimentos en un baño ultrasónico.
Marca: Elma™ 5814100000
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
Descripción
- Adecuado para prótesis dentales de metal, cerámica y plásticos.
- Este limpiador altamente eficaz con oxígeno activo elimina fácilmente contaminantes orgánicos, depósitos y residuos de alimentos en un baño ultrasónico
Especificaciones
Limpiador EC 35 | |
Desde 4 hasta 5 | |
de 100 °C | |
Frasco | |
Para prótesis odontológicas limpias |
Líquido | |
Azul | |
CE | |
Más de -5 °C a 35 °C | |
1 L |