Learn More
Elma™ Limpiador EC 35
Este limpiador altamente eficaz con oxígeno activo elimina fácilmente contaminantes orgánicos, depósitos y residuos de alimentos en un baño ultrasónico.
24.00€
Especificaciones
Tipo de producto | EC 35 Cleaner |
---|---|
Formulario | Liquid |
pH | 4 to 5 |
Aspecto | Blue |
Punto de ebullición | 100°C |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10018191
|
Elma™
5814100000 |
1 L |
24.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Adecuado para prótesis dentales de metal, cerámica y plásticos.
- Este limpiador altamente eficaz con oxígeno activo elimina fácilmente contaminantes orgánicos, depósitos y residuos de alimentos en un baño ultrasónico
Especificaciones
EC 35 Cleaner | |
4 to 5 | |
100°C | |
Above -5°C to 35°C |
Liquid | |
Blue | |
CE | |
For clean dental prostheses |