Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse T Cell Isolation Kit
Immunomagnetic isolation of untouched mouse T cells
Marca:  STEMCELL Technologies 19851
Encompass
Código de producto. 16617665
  • 1416.00€ / cada uno
Descripción
  • The EasySep™ Mouse T Cell Isolation Kit is designed to isolate T cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non-T cells and streptavidin-coated magnetic particles
  • Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Desired cells are poured off into a new tube
  • This product replaces the EasySep™ Mouse T Cell Enrichment Kit (Catalog #19751) for even faster cell isolations
Especificaciones
Especificaciones
T Cells
Cell Isolation
1 x 109 Cells
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse T Cell Isolation Kit