Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Extracellular Vesicle (CD9) Positive Selection Kit Código de producto.: 17157811
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Extracellular Vesicle (CD9) Positive Selection Kit
Código de producto. 17157811
20 mL of biofluid, 1 set
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
20 mL of biofluid
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17157811
Marca: STEMCELL Technologies 17894
Fast & easy isolation of human extracellular vesicles using immunomagnetic positive selection
  • The EasySep™ Human Extracellular Vesicle (CD9) Positive Selection Kit isolates highly purified human extracellular vesicles from plasma/serum and cell culture conditioned medium by immunomagnetic positive selection
  • Extracellular vesicles are labeled with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD9 and magnetic particles
  • Labeled extracellular vesicles are separated without columns using an EasySep™ magnet
  • Unwanted biofluid components are simply poured off, while desired extracellular vesicles remain in the tube
  • Isolated extracellular vesicles are available for downstream applications such as DNA/RNA extraction, Western blot, or mass spectometry​
Especificaciones
Tipo de célula Other
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 20 mL of biofluid
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Extracellular Vesicle (CD9) Positive Selection Kit