Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD4+ T Cell Isolation Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 x 109 cells
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- The EasySep™ Human CD4+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD4+ T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
- This product can be used in place of the EasySep™ Human CD4+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19052) for even faster cell isolations
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de célula | T Cells, T Cells, CD4+ |
Para utilizar con (aplicación) | Cell Isolation |
Cantidad | 1 x 109 cells |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD4+ T Cell Isolation Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido