Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ HLA T Cell Enrichment Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 x 109 celdas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- The EasySep™ HLA T Cell Enrichment Kit is designed to isolate T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-T cells and dextran-coated magnetic particles
- The labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube and are ready for serology or flow cytometry crossmatch assays
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de célula | T Cells |
Para utilizar con (aplicación) | Cell Isolation |
Cantidad | 1 x 109 celdas |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies EasySep™ HLA T Cell Enrichment Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido