Learn More
Thermo Scientific™ Kits de preparación de muestras para MS EasyPep™ Código de producto.: 17175772
Thermo Scientific™ Kits de preparación de muestras para MS EasyPep™
Código de producto. 17175772
Kit de preparación de muestras MS, 96 reacciones
Click to view available options
Descripción:
Kit de preparación de muestras MS
Kit de preparación de muestras Maxi
Kit de preparación de muestras Micro MS
Kit de preparación de muestras Mini para MS
Placa de limpieza de péptidos
Tampón de lisis
Tamaño de la unidad:
122 g
20 tests
8 reacciones
96 reacciones
Código de producto. 17175772
Marca: Thermo Scientific™ A45733
Genere muestras proteómicas de alta calidad para el análisis mediante MS en menos de cuatro horas gracias a los kits optimizados de preparación de muestras para MS EasyPep.
Los kits de preparación de muestras para MS EasyPep Mini permiten el procesamiento eficaz y reproducible de células y tejidos cultivados de mamíferos para el análisis proteómico de MS. El kit contiene tampones preformulados, mezcla de enzimas de grado MS, columnas de limpieza de péptidos y un protocolo optimizado para generar muestras de péptidos compatibles con MS en menos de tres horas. Los kits están optimizados para procesar muestras de proteínas de 10 a 100 μg con un alto rendimiento de péptidos preparados para MS.
Completo: incluye reactivos preformulados para la lisis mediante digestión con columnas de limpieza de péptidos y un protocolo optimizado para hasta 20 muestras
Optimizado: el protocolo y los reactivos optimizados minimizan el número de pasos y el tiempo necesario para procesar las muestras
Flexible: los reactivos y el protocolo se han verificado utilizando muestras de células y tejidos para muestras entre 10 y 100 µg
Ahorro de tiempo: tiempo de procesamiento de muestras reducido de más de un día a menos de tres horas
Compatible: la preparación final está lista para el análisis directo de MS y otras aplicaciones posteriores, incluido el etiquetado TMT
La preparación de muestras de péptidos para el análisis de MS es compleja, con numerosos pasos y protocolos variados, lo que resulta en variabilidad de la muestra tanto de calidad como de cantidad. Este kit se ha diseñado para mejorar la reproducibilidad y ahorrar tiempo de trabajo y procesamiento. El número de pasos y el tiempo de procesamiento se ha reducido mediante la adición de nucleasas universales para reducir la viscosidad de los ácidos nucleicos (sustitución de la administración de ultrasonidos), una rápida solución de reducción/alquilación de «un pocillo» para la modificación de la cisteína (carbamidometilación, + 57,02) y una mezcla de tripsina/proteasa Lys-C para una digestión más completa. Además, el kit incluye columnas de limpieza de péptidos y tampones para preparar muestras de péptidos sin detergentes para el análisis de MS. Los reactivos y protocolos optimizados producen péptidos de alta calidad que son compatibles con el etiquetado TMT y con otras aplicaciones posteriores, y también están listos para su uso en análisis mediante MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de preparación de muestras MS
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Kit de preparación de muestras
Línea de productos EasyPep™
Contenido y almacenamiento
  • Solución de lisis, 25 ml, almacenar a 4 °C
  • Nucleasa universal, 25 kU, almacenar a - 20 °C
  • Solución de reducción, 7 ml, almacenar a 4 °C.
  • Solución de alquilación, 7 ml, almacenar a 4 °C
  • Solución de reconstitución enzimática, 7 ml, almacenar a 4 °C.
  • Mezcla de proteasas Pierce Tripsina / Lys-C, grado MS, 5 x 100 µg, almacenar a - 20 °C
  • Solución de parada de digestión, 7 ml, almacenar a 4 °C.
  • Placa de limpieza de péptidos, 1 Ea., almacenar a 4 °C.
  • Placa de lavado y elución, 1 Ea., almacenar a 4 °C
  • Placa de preparación de muestras, 1 Ea., almacenar a 4 °C.
  • Solución de lavado A, 40 ml, almacenar a 4 °C.
  • Solución de lavado B, 3 x 27 ml, almacenar a 4 °C.
  • Solución de elución, 2 x 20 ml, almacenar a 4 °C.
Etiqueta o tinte Sin marcar
Condiciones de envío Hielo húmedo
Material de partida Muestras de proteínas
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Formato Kit
Paso del flujo de trabajo Digestión de proteínas
Cantidad 96 reacciones
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteSPECS Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Código de producto
Número de loteZK408839 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Código de productoA45733
Número de loteZK408839A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Código de productoA45733
Número de loteZL404470 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Código de productoA45733
Número de loteZJ402202 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Código de productoA45733
Título del producto
Thermo Scientific™ Kits de preparación de muestras para MS EasyPep™ >