Learn More
Greiner Bio-One Sistema de recarga de puntas de pipeta EasyLoad, estéril
Sistema de recarga apilado con gradilla adecuada para rellenar cajas de puntas de pipeta.
Marca: Greiner Bio-One 741040
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de relleno sencillo, que ahorra tiempo y espacio para puntas de pipeta estándar.
- Gradillas esterilizables en autoclave.
- Gradillas apilables.
- Cajas codificadas por colores
- Las guías de colocación facilitan la colocación de unidades de recarga en las gradillas.
- El diseño del interior de la gradilla aumenta la estabilidad durante la esterilización en autoclave y cuando las puntas de pipeta se utilizan con pipetas multicanal.
- Graduados
- Estéril
- Para un solo uso
- Estructura de polipropileno
- Sin metales pesados
Especificaciones
1000 μl | |
Autoclavable | |
360/paq. | |
Sí | |
Sí | |
Polipropileno |
Estéril | |
Radiación | |
Azul | |
Adecuado para pipetas monocanal Brand, Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Socorex | |
EasyLoad |
Título del producto
Greiner Bio-One Sistema de recarga de puntas de pipeta EasyLoad, estéril > 360/pqt., 1000 μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido