Learn More
Buerkle™ Cierre Easy-Click™
Regule el flujo de líquidos y gases con estas pinzas de manguera. El cierre Buerkle™ Easy-Click™ cuenta con un tornillo de cabeza ranurada para una regulación del flujo continua y delicada o una parada completa de este. El cierre comprime la manguera a lo largo de un área amplia contra el gancho de acero para evitar daños en la manguera.
Marca:  Buerkle™ 8619-0202
6.54 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10331712
  • 7.10€ / cada uno
En stock
Descripción
  • Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
  • Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
  • Works with existing hose connections
  • Temperature resistant up to 140°C
  • For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
  • Available in four fresh colors
Cierre Easy-Click: la pinza Stop-It se puede abrir y cerrar en cualquier posición, sin tener que realizar la molesta tarea de atornillar y desatornillar. Material de alta calidad: fabricada con PVDF de plástico resistente al calor y a los productos químicos. La abrazadera es de acero galvanizado.
Especificaciones
Especificaciones
20 mm
PVDF, acero, revestimiento de zinc
Puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases.
Rojo
Cierre Easy Click
Mangueras flexibles de 20 mm de DE
Rojo
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Buerkle™ Cierre Easy-Click™ > Color: rojo; para un diámetro de hasta 20 mm