Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA con secreción
GREENER_CHOICE
Regular la expresión de proteínas con un vector que transporta el promotor/operador inducible de tetraciclina. El vector de expresión de E. coli con secreción permite la expresión de proteínas en E.coli.
Marca:  IBA Lifesciences 5-4104-001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15633748
  • 286.00€ / 5 microgramos
Descripción
  • Los vectores pASG-IBA están diseñados para la expresión de proteínas objetivo sin etiqueta de afinidad en E. coli.
  • El vector lleva un casete de resistencia a la ampicilina para la selección de células de E. coli transformadas, el origen de F1 y ColE1 para un alto número de copias del plásmido y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de proteínas.
  • Los vectores se pueden combinar con cualquier cepa de E. coli, ya que el promotor del tetraciclina trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.
  • La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pASG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pASG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Especificaciones
Especificaciones
Inducible con anhidrotetraciclina
Tet
Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo
5 μg
ompA para secreción periplásmica
Ampicilina
Vector
Etiqueta Twin-Strep
pASG-IBA104
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA con secreción > Vector: PASG-IBA104