Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo azules Dynamic Ob ESD
Zuecos de trabajo azules Dynamic con correa de talón no plegable, plantilla extraíble Active Comfort y suela antideslizante de TPU
Marca: ABEBA™ 37326/44
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Zuecos de trabajo transpirables, ligeros y cómodos
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto azul repelente al agua
- Correa de talón no plegable, ajustable
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Azul | |
44 | |
Unisex | |
Repelente de agua |
Tela de punto | |
ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC | |
Zuecos | |
OB SRC ESD |
Título del producto
ABEBA™ Zuecos de trabajo azules Dynamic Ob ESD > Tamaño: 44
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido