Learn More
Invitrogen™ Sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™
Una formulación de sustrato quimioluminiscente lista para su uso optimizada para lograr resultados más rápidos en inmunoensayos basados en soluciones. El sustrato DynaLight con potenciador RapidGlow de Thermo Scientific proporciona una reacción quimioluminiscente resistente cuando se cataliza mediante fosfatasa alcalina
814.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sustrato ELISA |
---|---|
Método de detección | Quimioluminiscente |
Sensibilidad del ensayo | 1 pg⁄mL |
Formulario | Líquido |
Formato | Frasco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12897442
|
Invitrogen™
4475406 |
1 botella |
814.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cuando se combina con la solución de activación DynaLight, el sustrato DynaLight con potenciador RapidGlow proporciona la señal máxima en segundos. La solución de activación DynaLight es respetuosa con el medio ambiente y proporciona la señal máxima en el plazo de 1 segundo desde la adición; con una vida media más larga hasta su estado fundamental que otras tecnologías de barrido quimioluminiscente, lo que permite un tiempo amplio para la recopilación de datos de forma fiable.
- Cinética más rápida y niveles de señal más altos que los de las químicas colorimétricas, las químicas fluorescentes u otras químicas quimioluminiscentes
- Detección a nivel de atomoles sensible de la enzima fosfatasa alcalina purificada
- Formulación optimizada para ensayos basados en microplaca y gránulos
- Estabilidad del sustrato de más de 1 año a 4° C
- Compatibilidad con plataformas automatizadas con soluciones/posiciones de activación ya existentes
- Incluye un sustrato quimioluminiscente de 1,2-dioxetano y un potenciador polimérico que permite la detección ultrasensible del inmunoensayo mediante la etiqueta de fosfatasa alcalina
Especificaciones
Sustrato ELISA | |
1 pg⁄mL | |
Frasco | |
Compatible con alto rendimiento | |
Cultivos celulares, sangre completa, suero | |
Fosfatasa alcalina | |
1 frasco ámbar: almacenar de 2 a 8 °C |
Quimioluminiscente | |
Líquido | |
Luminómetro (microplaca) | |
DynaLight™, NovaBright™, RapidGlow™ | |
Sustrato químico | |
2 min |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.