Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 Maleimide Código de producto.: 10529103
compliance-icons
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 Maleimide
Código de producto. 10529103 Tienda Thermo Scientific Productos
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. 10529103
Marca: Thermo Scientific™ 46602
Etiquete los anticuerpos u otras proteínas como sondas para ensayos de imágenes de fluorescencia con el intervalo espectral completo de colorantes DyLight activados con maleimida.
Los colorantes reactivos a la sulfhidrilo Thermo Scientific™ DyLight son fluoradores DyLight activados por maleimida para el etiquetado fluorescente de anticuerpos y otras proteínas que se utilizan como sondas para la obtención de imágenes celulares y otros métodos de detección de fluorescencia.
Los colorantes Thermo Scientific™ DyLight™ tienen espectros de absorción que oscilan entre 350 y 770 nm. Estos reactivos emiten una señal fluorescente en un amplio rango de pH, son más intensos que los colorantes Alexa Fluor™ o Cy™ en muchas aplicaciones y coinciden con las longitudes de onda de salida de los instrumentos de fluorescencia de uso habitual. Además, la solubilidad en agua de los reactivos DyLight permite una alta relación fluor-proteína sin precipitación durante la conjugación.
Los colorantes reactivos al sulfhidrilo contienen grupos de maleimida que reaccionan predominantemente con grupos –SH libres a pH 6,5-7,5 y forman un enlace de tioéter estable. Con un pH 7, el grupo de maleimidas es ∼1000 veces más reactivo a un sulfhidrilo libre que a una amina.1 Con valores de pH > 7,5, la reactividad a las aminas primarias aumenta y puede producirse la hidrólisis del grupo de maleimidas.
Características destacadas:
  • Específico: el colorante específico activado por maleimida etiqueta las proteínas y otras moléculas en sulfhidrilos reducidos (-SH).
  • Método de etiquetado eficaz: gracias a un proceso químico bien caracterizado y a unos protocolos optimizados, se proporciona un etiquetado fiable y de alta calidad.
  • Procedimiento optimizado de etiquetado de anticuerpos: se aplica un protocolo completo para la reducción de IgG y etiquetado, y el cálculo de la eficacia del proceso de etiquetado.
Aplicaciones:
  • Etiquetado de anticuerpos para aplicaciones de inmunofluorescencia, incluida la inmunocitoquímica (ICC), la inmunohistoquímica (IHC), el Western blot y los ensayos tipo ELISA
  • Etiquetado de macromoléculas diana para estrategias de detección fluorescente in vitro e in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Maleimida DyLight 488
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Tinte
Solubilidad DMF (dimetilformamida)
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a 20 °C. Se envía temperatura ambiente.
Reactividad química Tiol
Fracción reactiva Maleimida
Etiqueta o tinte DyLight™ 488
Tipo de etiqueta DyLight Fluors
Línea de productos DyLight™
Emisión 518
Excitación 493
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DyLight 488 Maleimide,1 mg.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: DyLight Reactive Dyes
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 Maleimide >