Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 550-Phosphine
Etiquete y detecte moléculas etiquetadas con azida para el etiquetado metabólico (ligadura de Staudinger) para ensayos de fluorescencia con colorantes fluorescentes activados con fosfina.
Marca:  Thermo Scientific™ 88910
Código de producto. 11375402
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los reactivos de fluor fosfina Thermo Scientific™ DyLight son colorantes fluorescentes activados con fosfina para el etiquetado y la detección específicos de moléculas marcadas con azida, lo que permite el uso de imágenes de fluorescencia en estrategias de etiquetado metabólico.
Los grupos de azida, que son las dianas reactivas de los fluores activados con fosfina, pueden introducirse en proteínas u otras dianas celulares mediante reactivos de azida o mediante el etiquetado in vivo con derivados de azida de los bloques metabólicos naturales. Debido a que ni las fosfinas ni las azidas están presentes en los sistemas biológicos, comprenden pares de ligaduras quimioselectivas (mutuamente específicas) para el etiquetado y la conjugación. Por lo tanto, cuando se utilizan en combinación con estrategias de etiquetado de azida, los fluores activados con fosfina DyLight permiten el etiquetado fluorescente dirigido para facilitar la detección de interacciones de proteínas y modificaciones postranslacionales mediante tecnologías de adquisición de imágenes fluorescentes.
Características destacadas:
  • Soluble: se disuelve fácilmente en disolventes miscibles en agua (por ejemplo, DMSO) para su posterior dilución en mezclas de reacción acuosa con lisados celulares y otras muestras biológicas
  • Compatible la química de la reacción se produce de forma eficaz en condiciones sencillas de tampón; no requiere reactivos complementarios como cobre ni agentes reductores, y no interfiere con las aplicaciones de fluorescencia
  • Quimioselectivo el grupo reactivo de la fosfina es específico en muestras biológicas para moléculas marcadas con azida, garantizando que el etiquetado fluorescente sea específico
  • Fluorescencia de alto rendimiento DyLight 488, DyLight 550 y DyLight 650 son fluoróforos intensos y muy estables para la detección fluorescente verde, naranja y roja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Colorante fluorescente naranja activado con fosfina patentado
1 mg
DyLight™
Fosfina
DyLight 550
550-fosfina
Almacenar desecado a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente
Azida
DMF (dimetilformamida)
Etiqueta con química Staudinger, fluores DiLight
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteSPECS Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number88910
Número de loteWK3425574 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number88910
Número de loteWH3361944 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/09/2021 Catalog Number88910
Número de loteVL3151347 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2021 Catalog Number88910
Número de loteVF3015546 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2020 Catalog Number88910
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ DyLight™ 550-Phosphine > DyLight 550-fosfina, 1 mg