Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ YOUTILITY™ Bottle Tag, GL 45, de silicona
Para marcar de manera sencilla los frascos DURAN™ YOUTILITY™ por colores.
35.70€ - 36.25€
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15705148
|
DWK Life Sciences™
292432867 |
Morado |
35.70€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15785138
|
DWK Life Sciences™
292432826 |
Naranja |
35.70€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15795138
|
DWK Life Sciences™
292432842 |
Verde |
36.25€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15843575
|
DWK Life Sciences™
292432834 |
Amarillo |
36.25€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15853575
|
DWK Life Sciences™
292432875 |
Negro |
36.25€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15896305
|
DWK Life Sciences™
292432818 |
Rojo |
36.25€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las Bottle Tags GL 45 de diferentes colores son una solución elegante para marcar frascos de laboratorio. Las Bottle Tags se pueden colocar de manera fácil y segura alrededor del cuello del frasco YOUTILITY™, incluso si el frasco ya tiene una tapa roscada. Con la ayuda de una lengüeta las Bottle Tags son fáciles de quitar, incluso con guantes.- Disponible en diferentes colores para una distinción e identificación clara de los frascos para laboratorio
- Gracias a su elasticidad, se pueden colocar de forma fácil y segura alrededor del cuello del frasco, incluso si el frasco ya está provisto de una tapa roscada
- Con la ayuda de una lengüeta, fácil de quitar con y sin guantes
- Químicamente resistente, termorresistente y reutilizable
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil