Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ YOUTILITY™ Bottle Tag, GL 45, de silicona
Para marcar de manera sencilla los frascos DURAN™ YOUTILITY™ por colores.
Marca:  DWK Life Sciences™ 292432834
34.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15843575
  • 36.25€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las etiquetas para frascos GL 45 son apropiadas para distinguir e identificar claramente los frascos de laboratorio. Se pueden colocar de forma fácil y segura alrededor del cuello de los frascos YOUTILITY™, incluso con la etiqueta en su sitio. Las etiquetas de frasco disponen de una lengüeta de agarre que facilita su retirada con las manos desnudas o con guantes.
  • Disponibles en diferentes colores para distinguir e identificar claramente los frascos de laboratorio
  • Las etiquetas elásticas de los frascos se pueden colocar de forma fácil y segura alrededor del cuello, incluso con el tapón de rosca en su lugar
  • Tienen una lengüeta de agarre que facilita su retirada con las manos desnudas o con guantes
  • Resistentes a productos químicos, resistentes al calor y totalmente reutilizables
  • Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
Especificaciones
Especificaciones
20/paq.
Amarillo
codificación de colores e identificación
Etiqueta de frasco GL 4
Silicona