Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ YOUTILITY™ Bottle Tag, GL 45, de silicona
Para marcar de manera sencilla los frascos DURAN™ YOUTILITY™ por colores.
Marca: DWK Life Sciences™ 292432826
33.92 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Las etiquetas para frascos GL 45 son apropiadas para distinguir e identificar claramente los frascos de laboratorio. Se pueden colocar de forma fácil y segura alrededor del cuello de los frascos YOUTILITY™, incluso con la etiqueta en su sitio. Las etiquetas de frasco disponen de una lengüeta de agarre que facilita su retirada con las manos desnudas o con guantes.
- Disponibles en diferentes colores para distinguir e identificar claramente los frascos de laboratorio
- Las etiquetas elásticas de los frascos se pueden colocar de forma fácil y segura alrededor del cuello, incluso con el tapón de rosca en su lugar
- Tienen una lengüeta de agarre que facilita su retirada con las manos desnudas o con guantes
- Resistentes a productos químicos, resistentes al calor y totalmente reutilizables
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
Especificaciones
20/paq. | |
Naranja | |
codificación de colores e identificación |
Etiqueta de frasco GL 4 | |
Silicona |