Learn More
DWK Life Sciences Plato de vidrio de reloj DURAN, borde fundido
La forma cóncava del plato de vidrio de reloj permite trabajar con cantidades muy pequeñas (por ejemplo, para pretratamientos) y cubrir las amplias aberturas de los materiales de vidrio para laboratorio.
Marca: DWK Life Sciences 213215208
129.21 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
La multitud de pasos diferentes en el entorno de trabajo de laboratorio exige una multitud de vidrios de aplicación universal. Estos dispositivos de vidrio suelen tener una forma muy sencilla y se caracterizan por su versatilidad. Los vidrios de reloj, por ejemplo, son cóncavos y curvos. La pequeña cubeta creada de esta manera permite que se llenen con líquidos o sólidos.
- Reducción del riesgo de lesiones gracias al borde fundido
Especificaciones
Autoclavable | |
Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico | |
125 mm |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
10/paq. |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13