Learn More
DWK Life Sciences Plato de vidrio de reloj DURAN, borde fundido
La forma cóncava del plato de vidrio de reloj permite trabajar con cantidades muy pequeñas (por ejemplo, para pretratamientos) y cubrir las amplias aberturas de los materiales de vidrio para laboratorio.
Marca:  DWK Life Sciences 213213404
84.56 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11706602
  • 138.00€ / paquete de 10
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Descripción
La multitud de pasos diferentes en el entorno de trabajo de laboratorio exige una multitud de vidrios de aplicación universal. Estos dispositivos de vidrio suelen tener una forma muy sencilla y se caracterizan por su versatilidad. Los vidrios de reloj, por ejemplo, son cóncavos y curvos. La pequeña cubeta creada de esta manera permite que se llenen con líquidos o sólidos.
  • Reducción del riesgo de lesiones gracias al borde fundido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico
60 mm
Vidrio borosilicatado (3.3)
10/paq.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Plato de vidrio de reloj DURAN, borde fundido > Diámetro 60 mm