Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase B, con marca de graduación rayada y tapón de polietileno ergonómico, impresión en blanco
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo.
Marca: DWK Life Sciences 246707356
135.80 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los productos de precisión de clase B tienen una impresión en blanco. Para estos productos solo está disponible una especificación general de vidrio.
- Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
- Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
- La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
Especificaciones
215 mm | |
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene | |
1/paq. | |
Autoclavable |
5000 ml | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
±2,4 ml |