Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase B, con marca de graduación rayada y tapón de polietileno ergonómico, impresión en blanco
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo.
Marca:  DWK Life Sciences 246703251
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15230926
  • 50.65€ / paquete de 2
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Descripción
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los productos de precisión de clase B tienen una impresión en blanco. Para estos productos solo está disponible una especificación general de vidrio.
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
  • La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
75 mm
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene
2/paq.
Autoclavable
200 ml
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
±0,3 ml
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase B, con marca de graduación rayada y tapón de polietileno ergonómico, impresión en blanco > 200 ml