Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, conformidad con la 31, certificado individual de la USP
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados de acuerdo con la USP y están marcados con un número individual.
104.00€ - 338.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
N.° por paquete | 2/paq. |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15290926
|
DWK Life Sciences
246710958 |
5 ml (cuello ancho) |
104.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15200936
|
DWK Life Sciences
246711054 |
10 ml (cuello ancho) |
104.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15210936
|
DWK Life Sciences
246711457 |
25 ml |
105.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15220936
|
DWK Life Sciences
246711757 |
50 ml |
109.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15230936
|
DWK Life Sciences
246712556 |
100 ml |
115.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15240936
|
DWK Life Sciences
246713252 |
200 ml |
121.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15250936
|
DWK Life Sciences
246713655 |
250 ml |
125.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15260936
|
DWK Life Sciences
246714454 |
500 ml |
137.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15270936
|
DWK Life Sciences
246715459 |
1000 ml |
191.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15280936
|
DWK Life Sciences
246716352 |
2000 ml |
338.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente. Los matraces volumétricos se etiquetan con un número individual. Se trata de un grabado con láser permanente en la base del matraz aforado y se incluye en el certificado correspondiente. Los límites de precisión para los matraces volumétricos compatibles con la USP son más estrictos que los matraces conformes con la ISO 1042 y, por lo tanto, cumplen los requisitos de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP). El volumen medido para el matraz aforado correspondiente, la incertidumbre de la medición y el día de expedición se documentan en este certificado.
- Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
- Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
- Impresión azul de alta resistencia
- Con marca de anillo impresa para aportar una mejor visibilidad
- La influencia de factores no deseables se mantiene al mínimo absoluto
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
2/paq. | |
Autoclavable |