Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con cuello doble DURAN™, con junta esmerilada estándar, cuello lateral en ángulo
Los sedimentos de varios cuellos se utilizan para destilación, fracción y reacciones de todo tipo.
Marca:  DWK Life Sciences 241835404
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10408772
  • 68.40€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Descripción
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • cuellos laterales en ángulo
  • Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • La geometría permite un calentamiento muy uniforme
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
131 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
1/paq.
24/29
Autoclavable
1000 ml
Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; tamaños de volumen de 100 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) y 1000 ml (NS 24/29) no se ajustan a la norma DIN ISO
Sin tamaño DIN/ISO
NS 24/29
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con cuello doble DURAN™, con junta esmerilada estándar, cuello lateral en ángulo > Cuello central NS 24/29, 1000 ml