Learn More
DWK Life Sciences Matraz en forma de pera DURAN™, con junta esmerilada estándar
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Debido a su forma, los matraces en forma de pera son especialmente adecuados para procesar cantidades muy pequeñas. La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, como columnas, termómetros, embudos de goteo, etc.
- Su forma cónica lo hace ideal para reacciones a pequeña escala
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) | 40 mm |
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
Para utilizar con (aplicación) | Reacciones a pequeña escala; destilación; extracción; conexión con otros recipientes de vidrio; calentamiento de pequeñas cantidades; adecuado para baños de calentamiento y mantas calefactoras; R; evaporación de líquidos; adecuado para montaje en trípodes |
N.° por paquete | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Título del producto
DWK Life Sciences Matraz en forma de pera DURAN™, con junta esmerilada estándar >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido