Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™, sin base, de perfil alto, con boquilla, de fondo plano, sin graduación
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
Descripción
Los probetas de medición DURAN™ sin base tienen una distribución uniforme del espesor de la pared en todo el rango de medición, por lo que se evitan errores de cuña. Se necesita una base de plástico para completarla.
- Artículos de vidrio sin calibrar (sin graduación)
- Perfil alto, con boquilla y fondo plano
- Distribución uniforme del espesor de la pared para evitar errores de cuña
- Se requiere un pie de plástico separado para completarla.
Especificaciones
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Para ajuste e impresión; mezcla de varios componentes |
Incluye | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™, sin base, de perfil alto, con boquilla, de fondo plano, sin graduación >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido