Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio, cuadrangular, con rosca DIN, graduado
Frasco de vidrio para laboratorio, multifuncional y de forma cuadrangular para ahorrar espacio.
93.70€ - 246.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Depósito de manipulación de líquidos para instrumentos; transporte y transporte; recogida de muestras; almacenamiento de medios y reactivos; almacenamiento de muestras en archivo; preparación de medios y reactivos; recipiente de cultivo |
---|---|
Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11716233
|
DWK Life Sciences
218202453 |
100 ml |
93.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11321465
|
DWK Life Sciences
218203655 |
250 ml |
145.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11331465
|
DWK Life Sciences
218204454 |
500 ml |
166.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11341465
|
DWK Life Sciences
218205459 |
1000 ml |
246.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Los frascos de laboratorio cuadrangulares DURAN™ tienen una forma que ahorra espacio y ofrece la ventaja de un embalaje compacto y eficiente. Con un ahorro de espacio de hasta un 20% en comparación con los frascos para laboratorio estándar. Ideal para el envío y almacenamiento de materiales de alta calidad. Adecuado para el suministro de reactivos a instrumentos donde la superficie de la mesa es muy limitada. Los frascos están moldeados a base de vidrio borosilicato USP/EP Tipo I transparente y de alta pureza, que se caracteriza por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a agresiones químicas. Los frascos disponen de una escala graduada de fácil lectura y un campo para rotular de esmalte blanco duradero. La identificación de lote (Retrace Code), impresa de forma permanente en cada frasco, garantiza una trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación. Los frascos de laboratorio cuadrangulares DURAN™ se entregan completos con tapa de polipropileno azul y anillo de vertido libre de goteo para uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente autoclavables a 121 o 134 °C.- Manejo ergonómico, alta estabilidad y buena capacidad de apilamiento debido a su forma angular
- Ahorra espacio y costes en autoclaves, estufas de secado, hornos, almacén y lavadoras para laboratorio
- Rosca GL normalizada y sistemas de cierre adaptados para un cierre hermético y un vertido sencillo y limpio
- Completo, con tapa roscada azul (PP, con junta labiada incorporada) y anillo de vertido (PP), para una extracción libre de goteo y un trabajo limpio y seguro
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Depósito de manipulación de líquidos para instrumentos; transporte y transporte; recogida de muestras; almacenamiento de medios y reactivos; almacenamiento de muestras en archivo; preparación de medios y reactivos; recipiente de cultivo | |
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno | |
Esterilizable en autoclave |
Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul) | |
10/paq. | |
Polipropileno |