Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, boca ancha, transparente, rosca GLS 80™, graduado
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha.
Marca:  DWK Life Sciences 218606904
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11689928
  • 141.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Los frascos de laboratorio GLS 80™ de boca ancha DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos GLS 80™ de boca ancha DURAN™ incluyen un tapón de polipropileno azul y un anillo de vertido antigoteo para utilizarse hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
  • Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
  • Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
  • Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Complete con el tapón de rosca azul (PP, lengüeta de sellado integrada) y el anillo de vertido (PP) para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3500 ml
Sin tapón de rosca ni anillo de vertido en PP (azul)
1 unidad
Esterilizable en autoclave
160 mm
Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
GLS 80
Polipropileno
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      GLS 80 Bottles
    Certificados
    Ver productos accesorios
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, boca ancha, transparente, rosca GLS 80™, graduado > 3500 ml