Learn More
DWK Life Sciences Tapa de brida plana DURAN™, 4 cuellos esmerilados estándar, con cuellos laterales (esmerilados estándar): 3 x 29/32 en ángulo, central (esmerilados estándar): 29/32
La tapa de un recipiente de ventilador plano es adecuada para cerrar, pero también para combinarla con otros componentes de junta esmerilada (por ejemplo, embudo de goteo, ejes de agitación, etc.) debido a las juntas esmeriladas estándar.
326.00€ - 348.00€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Procesos químicamente y termalmente exigentes; trabajo seguro bajo presión o vacío
Estilo de cuello 3 × NS 29/32 en ángulo
N.° por paquete 1/paq.
Junta de toma NS 29/32
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10088240
Ver documentos
DWK Life Sciences
243924608
DN 100
326.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10190151
Ver documentos
DWK Life Sciences
243925801
DN 150
348.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Con un cuello medio: 29/32 y tres cuellos laterales (esmerilados estándar): 3 x 29/32 paralelo
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3
3 × NS 29/32 en ángulo
NS 29/32
Procesos químicamente y termalmente exigentes; trabajo seguro bajo presión o vacío
1/paq.
Autoclavable
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Tapa de brida plana DURAN™, 4 cuellos esmerilados estándar, con cuellos laterales (esmerilados estándar): 3 x 29/32 en ángulo, central (esmerilados estándar): 29/32