Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo plano DURAN™, cuello ancho, con reborde granulado
La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte.
Marca:  DWK Life Sciences 217314401
126.29 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11700774
  • 151.00€ / paquete de 10
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
Los vasos abdominales se denominan matraces en el laboratorio y, además de los vasos de precipitados, son otros vasos de aplicación universal. Se utilizan, por ejemplo, para la destilación o para calentar líquidos. Los matraces están disponibles en varios diseños: cuello estrecho y ancho, con o sin junta esmerilada, como matraz de fondo redondo o plano. En función de la aplicación, se selecciona el matraz necesario con sus componentes específicos.
  • La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte
  • El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
105 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
10/paq.
500 ml
Calefacción; tamaño 2000 ml de tamaño ISO no DIN
Autoclavable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraz de fondo plano DURAN™, cuello ancho, con reborde granulado > 500 ml