Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo plano DURAN™, con junta esmerilada estándar
Los matraces de fondo plano son adecuados para trabajos sin presión. Debido a la junta esmerilada estándar, los émbolos se pueden conectar a otros componentes de la junta esmerilada o cerrar con conectores de junta esmerilada.
Marca:  DWK Life Sciences 241716306
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11736203
  • 590.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
Los matraces de fondo plano son una variante de forma de los matraces redondos y tienen un fondo aplanado en el que se pueden colocar. La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, como columnas, termómetros, embudos de goteo, conectores de junta esmerilada, etc. Debido a su forma, los pistones permanentes solo son adecuados para trabajos sin presión.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
166 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
10/paq.
NS 29/32
2000 ml
Soluciones de dilución; calentamiento; tamaños de volumen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1000 ml (NS 24/29) y 2000 ml (NS 29/32) no se ajustan a la norma DIN ISO
Sin tamaño DIN/ISO
Autoclavable
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraz de fondo plano DURAN™, con junta esmerilada estándar > NS 29/32, 2000 ml