Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, con junta esmerilada estándar
Los matraces Erlenmeyer con junta esmerilada estándar permiten, entre otras cosas, el almacenamiento de una solución mediante el cierre hermético del recipiente.
Marca:  DWK Life Sciences 241932002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15221889
  • 199.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Descripción
Debido a su gran tamaño, los matraces Erlenmeyer son adecuados, por ejemplo, para preparar soluciones y almacenarlas. La molienda adicional permite un cierre hermético del recipiente.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
51 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
10/paq.
Autoclavable
50 ml
La mezcla de varios componentes; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; calentamiento; tamaños de volumen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) y 1000 ml (NS 45/40) no se ajustan a la norma DIN ISO
NS 14/23
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, con junta esmerilada estándar > NS 14/23, 50 ml