Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tarro cilíndrico, tapa con bola, borde pulido
El tarro cilíndrico permite el almacenamiento y transporte de materiales. La tapa correspondiente evita la contaminación o las turbulencias durante el transporte.
Marca: DWK Life Sciences 242050503
76.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.57900kg
Descripción
Idealmente, los recipientes que se pueden cerrar se utilizan para almacenar sustancias y materiales. De esta manera, las sustancias y los materiales pueden estar protegidos de los efectos no deseados. Estos recipientes están disponibles en varias formas, como latas, frascos o tarros. La elección del recipiente depende de la aplicación y/o naturaleza del material.
- De fácil apertura debido a la bola en la tapa
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Boro 3.3 | |
Almacenamiento y transporte | |
Sí |
120 mm | |
1000 ml | |
1 unidad |