Descripción
Idealmente, los recipientes que se pueden cerrar se utilizan para almacenar sustancias y materiales. De esta manera, las sustancias y los materiales pueden estar protegidos de los efectos no deseados. Estos recipientes están disponibles en varias formas, como latas, frascos o tarros. La elección del recipiente depende de la aplicación y/o naturaleza del material.
- De fácil apertura debido a la bola en la tapa
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Boro 3.3 |
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Cantidad | 10/paq. |