Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en ángulo
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de dos cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03214237
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a DIN 12394
- Con cuello lateral en un ángulo de 20°
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Conforme a DIN 12394 y además de la norma estándar DIN | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Redondo |
100 mL | |
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en ángulo > Capacidad/Junta de toma: 100 ml-19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido