Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
100 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Junta de toma:
14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conforme a DIN 12394
- Dos cuellos laterales en un ángulo de 20°
- Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
Junta de toma | 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
Forma del fondo | Redondo |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido