Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos.Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03314482
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10080211
  • 432.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
  • Conforme a DIN 12394
  • Dos cuellos laterales en un ángulo de 20°
  • Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
5 L
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Redondo
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo > Capacidad/Junta de toma: 5000 ml; 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central